Description
Lignée cellulaire AAK1 KO disponible à la commande. Invalidation génique validée. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : insertion de la cassette de sélection dans l’exon 4. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’utilisation restreinte d’Abcam
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |