Learn More
R&D Systems™ Human Activin C (NP_005529.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Activin C/Inhibin beta C |
| Numéro d’adhésion | NP_005529.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 3626 |
| Alias de gène | inhibin beta C chain, IHBC, INHBC, inhibin, beta C |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |