Learn More
R&D Systems™ Human ADAMDEC1 (NP_055294.1) VersaClone cDNA
Code produit 18780437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18780437 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18780437 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10µg
    Économisez 18.25€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Spécification
Expression ADAMDEC1
Numéro d’adhésion NP_055294.1
Identification génétique (Entrez) 27299
Alias de gène A disintegrin and metalloproteinase domain-like protein decysin-1, ADAM DEC1, ADAM-like protein decysin-1, ADAM-like, decysin 1, decysin, disintegrin protease, EC 3.4.24.-, FLJ79219, M12.219
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg