Learn More
R&D Systems™ Human ADAMTSL-1/Punctin (NP_001035362.3) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | ADAMTSL-1/Punctin |
| Numéro d’adhésion | NP_001035362.3 |
| Identification génétique (Entrez) | 92949 |
| Alias de gène | ADAM-TS related protein 1, ADAMTSL1, ADAMTSL-1, ADAMTS-like 1, ADAMTS-like protein 1, ADAMTSR1MGC118805, C9orf94, chromosome 9 open reading frame 94, DKFZp686L03130, FLJ35283, FLJ41032, FLJ46891, MGC118803, MGC40193, PUNCTIN, Punctin-1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |