Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HeLa avec invalidation de ADCK4
Code produit 32139774 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32139774 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32139774 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2649702x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lignée cellulaire COQ8B KO disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage fourni gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, délétion de 1 pb dans l’exon 2 et délétion de 7 pb dans l’exon 2. Pour commander les cellules invalidées et témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules invalidées...
Lignée cellulaire COQ8B KO disponible à la commande. Invalidation validée. Témoin de type sauvage fourni gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, délétion de 1 pb dans l’exon 2 et délétion de 7 pb dans l’exon 2. Pour commander les cellules invalidées et témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’Abcam relative aux restrictions d’utilisation
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules