Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour albumine humaine
Code produit 16801496 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces cibles unitSize
16801496 Humaine 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16801496 Fournisseur Proteintech™ Code fournisseur KE0007696T
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’albumine endogène
  • Reconnaît l’albumine humaine
  • L’albumine est la protéine la plus abondante dans le plasma sanguin
    • Produite par des hépatocytes bien différenciés
    • Joue un rôle dans le maintien de la pression osmotique
    • Une diminution des taux d’albumine sérique peut être le signe de maladies rénales ou hépatiques et de diabète
Procédé :
  • Anticorps spécifiques à l’albumine pré-enduits sur des micropuits
  • Protéine d’albumine dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) spécifique à l’albumine est ajouté pour détecter l’albumine capturée
  • Pour le développement du signal, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
  • Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
    • Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000468
Plage de dosage 50 à 3 200 ng/ml
Sensibilité du dosage 12 ng/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 213
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 2,5 heures
ID UniProt P02768
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human PG ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine