Learn More
R&D Systems™ Human ALK-7 (NP_660302.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | ALK-7/Activin Receptor Type 1C |
| Numéro d’adhésion | NP_660302.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 130399 |
| Alias de gène | activin A receptor, type IC, Activin receptor type IC, activin receptor type-1C, Activin receptor-like kinase 7, Activin RIC, ACTR-IC, ACVR1C, ACVRLK7, ALK7, ALK7ALK-7, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |