Learn More
R&D Systems™ Human Alkaline Phosphatase/ALPP (AAA51710.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Alkaline Phosphatase/ALPP/ALPI |
| Numéro d’adhésion | AAA51710.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 250 |
| Alias de gène | Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, ALPI, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |