Learn More
Invitrogen™ Human Alpha-Galactosidase A/GLA ELISA Kit
Code produit 17134979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17134979 5 x 96 tests 1 pièce
17804100 10 x 96 tests 10 pièces
17184503 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17134979 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EH21RBX5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ELISA
Human Alpha-Galactosidase A/GLA quantitates human Alpha-Galactosidase A/GLA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Alpha-Galactosidase A/GLA.
Ce gène code une glycoprotéine homodimère qui hydrolyse les fractions alpha-galactosyles terminales des glycolipides et des glycoprotéines. Cette enzyme hydrolyse principalement le trihexoside de céramide et elle peut catalyser l’hydrolyse du mélibiose en galactose et en glucose. Une variété de mutations dans ce gène affectent la synthèse, le traitement et la stabilité de cette enzyme, qui cause la maladie de Fabry, un trouble de stockage lysosomal rare qui résulte d’un défaut de cataboliser les fractions alpha-D-galactosyl glycolipid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Agalsidase ; agalsidase alfa ; Ags ; alpha-D-galactosidase A ; alpha-D-galactoside galactohydrolase ; Alpha-D-galactoside galactohydrolase 1 ; alpha-gal A ; alpha-galactosidase A ; GALA ; galactosidase alpha ; Galactosidase, alpha ; GLA ; mélibiase
Plage de dosage 45 à 10 000 pg/mL
Sensibilité du dosage 45 pg/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P06280
Symbole de gène(s) GLA
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Alpha-galactosidase
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min