Learn More
R&D Systems™ Human alpha-L-Iduronidase/IDUA (NP_000194.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | alpha-L-Iduronidase/IDUA |
| Numéro d’adhésion | NP_000194.2 |
| Identification génétique (Entrez) | 3425 |
| Alias de gène | alphaLIduronidase, IDA, IDUA, MPS1, MPSI |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |