Learn More
Invitrogen™ Human Aminopeptidase N/ANPEP ELISA Kit
Code produit. 17124553
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17124553
Marque: Invitrogen™ EH25RB
ELISA
Human Aminopeptidase N/ANPEP quantitates human Aminopeptidase N/ANPEP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Aminopeptidase N/ANPEP.
La CD13 (ANPEP) est une ectopeptidase transmembranaire de type II de 150 à 170 kDa, qui se lie au zinc, exprimée sur différents types de cellules. La CD13 est une métalloprotéase qui catalyse de préférence l’élimination des acides aminés neutres des petits peptides, ce qui active ou inactive les peptides bioactifs. La CD13 joue également un rôle dans la dégradation de la matrice extracellulaire, le traitement des antigènes et la transduction des signaux, est importante dans les réactions inflammatoires, et régule le contact intercellulaire, la motilité cellulaire et la vascularisation. La CD13 est exprimée par les granulocytes, les monocytes, et les cellules leucémiques myéloïdes, et est impliquée dans la protection des cellules leucémiques contre l’apoptose et son expression associée à un mauvais pronostic des carcinomes. La CD13 fonctionne comme une enzyme aminopeptidase et est également un récepteur alpha pour le coronavirus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Alanyl (membrane) aminopeptidase ; alanyl aminopeptidase ; alanyl aminopeptidase, membrane ; aminopeptidase ; Aminopeptidase M ; Aminopeptidase N ; aminopeptidase N/CD13 ; ANPEP ; Apm ; AP-M ; Apn ; AP-N ; bAPN ; Cd13 ; Groupe d’antigène de différenciation 13 (CD13) ; gp150 ; h AP-N ; HAPN ; aminopeptidase M du rein ; Peptidase Zn rénale ; kzp ; Lap1 ; Lap-1 ; leucine arylaminopeptidase 1 ; Alanine aminopeptidase membranaire ; alanyl aminopeptidase membranaire ; protéine membranaire p161 ; aminopeptidase microsomale ; glycoprotéine membranaire myéloïde CD13 ; P150 ; PEPN ; rAPN ; Inconnu (protéine pour MGC :126949)
Plage de dosage 0,041 à 10 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,041 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P15144
Symbole de gène(s) ANPEP
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD13
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min