Learn More
R&D Systems™ Human Amphiregulin DuoSet ELISA
Description
The Human Amphiregulin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Amphiregulin. For 15 plates.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit (pour 15 plaques) |
| Conjugué | Biotin |
| Plage de dosage | 15.60 to 1000 pg/mL |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 374 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |