Learn More
R&D Systems™ Human Angiopoietin-1 (NP_001137.2) VersaClone cDNA
Code produit 18704277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18704277 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18704277 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.37€
    270.90€ / 10µg
    Économisez 32.47€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Expression Angiopoietin-1
Numéro d’adhésion NP_001137.2
Identification génétique (Entrez) 284
Alias de gène AGP1, AGPT, Ang1, ANG-1, angiopoietin 1, angiopoietin-1, KIAA0003
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg