Learn More
R&D Systems™ Human Angiopoietin-2 (NP_001138.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Angiopoietin-2 |
| Numéro d’adhésion | NP_001138.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 285 |
| Alias de gène | AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2 A, angiopoietin-2 B, angiopoitin 2, ANGPT2, Tie2-ligand |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |