Learn More
Invitrogen™ Anticorps anti-IFN alpha humain ELISA Trousse
Code produit 15541707
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15541707 10 x 96 tests 10 pièces
15531707 96 dosages 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Non disponible à la vente aux États-Unis
Code produit 15541707 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BMS217TEN
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Non disponible à la vente aux États-Unis
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’IFN alpha humain recombinant
  • Protéine IFN-alpha humain conjugué à la HRP
  • Étalon anti-IFN alpha humain, 200 ng/ml
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Films adhésifs
ELISA
L’anticorps anti-IFN (Hu anti-IFNα) ELISA quantifie le type d’anticorps anti-IFNα dans du sérum, du plasma, de l’urine ou un milieu de culture cellulaire humain. Le test reconnaîtra exclusivement les anticorps anti-IFN de type Hu naturel et recombinant.α . Principe de la méthode L’anti-IFN humainα Virage en phase solide ELISA (dosage d’immunoabsorption enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de cette ELISA la qualité du kit est testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la cohérence lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I sont composés de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, omega, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01562, P01563
Plage de dosage 3,15 à 200 ng/mL
Sensibilité du dosage 1,4 ng
Conjugué HRP
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant, Test de grossesse urinairek
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3439, 3440
Symbole de gène(s) IFL,IFN,IFN-ALPHA,IFN-alphaD3,IFNA@,IFNA1,IFN-alphaA,IFNAB,INFA2,IFNA2
Coefficient de variation inter-dosage 4.1%
Coefficient de variation intra-dosage 3.3
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma 20 μL, Sérum 20 μL, Surnageant 20 μL, Urine 20 μL
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Anti-interféron alpha, leucocytaire IFN, LeIF D
Cible IFN alpha
Heure du test 1 heure 20 minutes
Durée totale du dosage 3 heures 10 minutes
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche