Learn More
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32147399 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32147399 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2587821Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T