Learn More
Gibco™ Human ApoE4 Recombinant Protein, PeproTech®
Description
350-04-1MG will be provided as 2 x 500 μg (350-04-500UG). Recombinant Human ApoE4 is a 34.4 kDa protein containing 300 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P02649 |
| À utiliser avec (application) | Functional Assay |
| Formule | protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 348 |
| Poids moléculaire | 34.4 kDa |
| Nom | Human ApoE4 |
| Quantité | 100 μg |
| Source | E. coli |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |