Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’ApoH humaine
Description
L’apolipoprotéine H a été impliquée dans une variété de voies physiologiques, notamment le métabolisme des lipoprotéines, la coagulation et la production d’auto-anticorps antiphospholipides. L’APOH peut être un cofacteur requis pour la liaison des phospholipides anioniques par les auto-anticorps antiphospholipides trouvés dans les sérums de nombreux patients atteints de lupus et du syndrome primaire des antiphospholipides, mais il ne semble pas nécessaire pour la réactivité des auto-anticorps antiphospholipides associés aux infections.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P02749 |
| Plage de dosage | 30 à 6 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 30 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 350 |
| Symbole de gène(s) | APOH |
| Coefficient de variation inter-dosage | < 12% |
| Afficher plus |