Learn More
R&D Systems™ Human Aquaporin 5/AQP5 (NP_001642.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Aquaporin-5 |
| Numéro d’adhésion | NP_001642.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 362 |
| Alias de gène | AQP5, AQP-5, aquaporin 5, aquaporin-5, PPKB |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |