Learn More
Human ARL6IP4 (SR-25) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Code produit 32149125 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32149125 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2630951Kit
Human ARL6IP4 (SR-25) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ARL6IP4 (SR-25) knockout HEK-293T