Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour arylsulfatase B/ARSB humaine
Description
Le kit Human Arylsulfatase B/ARSB quantifie l’arylsulfatase B/ARSB humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’arylsulfatase B/ARSB humaine naturelle et recombinante.
L’arylsulfatase B codée par ce gène appartient à la famille des sulfatases. L’homodimère d’arylsulfatase B hydrolyse les groupes sulfate de N-acétyl-D-galactosamine, de sulfate de chondroïtine et de sulfate de dermatane. La protéine est ciblée sur le lysozyme. La mucopolysaccharidose de type VI est un trouble de stockage lysosomal autosomique récessif qui résulte d’une carence en arylsulfatase B. Deux variantes de transcript à épissage alternatif codant des isoformes distinctes ont été trouvées pour ce gène.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 1110007C02Rik ; AI480648 ; Arsb ; arylsulfatase B ; arylsulfatase B (MPS VI) ; complexe d’arylsulfatase B ; régulation d’arylsulfatase B ; structure d’arylsulfatase B ; régulation temporelle de l’arylsulfatase B ; As1 ; As-1 ; As-1 r ; As1-r ; As-1 s ; As1-s ; As-1 t ; As1-t ; ASB ; Asr-1 ; Ast-1 ; G4S ; MPS6 ; N-acétylgalactosamine-4-sulfatase |
| Plage de dosage | 0,32 à 75 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,32 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P15848 |
| Symbole de gène(s) | ARSB |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |