Description
Lignée cellulaire ATG10 KO disponible à la commande. Invalidation validée par Western blot. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, avec une délétion de 5 pb et une insertion de 92 pb dans l’exon 5. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules invalidées : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux dispositions suivantes : Déclaration d’utilisation restreinte d’Abcam
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |