Learn More
R&D Systems™ Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit
Description
The Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit quantifies human BAFF/BLyS/TNFSF13B in cell culture supernates (25 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
Specifications
Specifications
| Plage de dosage | 62.50 - 4000pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 6.44pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human BAFF/BLyS |
| Suffisant pour | 1 plaque à 96 puits |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Show More |