Learn More
Human BATF2 (SARI) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Code produit 32156299 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32156299 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2578541Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human BATF2 (SARI) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BATF2 (SARI) knockout A549