Learn More
Gibco™ Human BCRP Vesicles
Code produit 10589900 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10589900 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10589900 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur GM0008
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les vésicules BSEP de humaines sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport de BCRP insérée (protéine associée à la résistance médicamenteuse dans le cas du cancer du sein, ABCG2). Nos vésicules BCRP humaines peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les BCRP dans les dosages in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Humaine
Type de produit Vésicule humaine
Contenu et stockage Stocker au congélateur ultra basse température (entre -60 et -85°C) à l’abri de la lumière.
Format Flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme physique Congelé