Learn More
Invitrogen™ Human BDNF ELISA Kit
Code produit. 17195209
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17195209
Marque: Invitrogen™ EH42RBX5
ELISA
Le BDNF humain quantifie le BDNF humain dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement le BDNF humain naturel et recombinant.
Le BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) est un membre de la famille des neurotrophines. Le BDNF est synthétisé sous forme de pré-proBDNF, suivi d’un clivage en proBDNF. Bien que le traitement ultérieur génère la protéine mature de 14 kDa, le pro-BDNF est biologiquement actif et est sécrété dans des vésicules synaptiques avec la forme mature. Le BDNF est largement exprimé dans le système nerveux central et agit de manière autocrine et paracrine sur plusieurs classes de neurones. La signalisation se produit principalement par le récepteur de tyrosine kinase TrkB, bien que la liaison au récepteur d’affinité plus faible, p75-NTR, ait également été démontrée. Le BDNF favorise la survie et la différenciation neuronales et il a été démontré qu’il joue un rôle essentiel dans la formation de la mémoire et la régulation synaptique. Le BDNF est induit par des neurones corticaux et est nécessaire à la survie des neurones striataux dans le cerveau. L’expression du BDNF est réduite chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Huntington. Elle peut également jouer un rôle dans la régulation de la réponse au stress et dans la biologie des troubles de l’humeur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion abrineurine ; ANON2 ; anorexie BDNF ; Bdnf ; forme de précurseur de BDNF ; protéine bdnf ; facteur neurophrophique dérivé du cerveau ; facteur neurotrophique dérivé du cerveau ; facteur neurotrophique dérivé du cerveau ; BULN2 ; H-BDNF ; neurotrophine ; ProBDNF
Plage de dosage 0,066 à 16 ng/ml
Sensibilité du dosage 80 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P23560
Symbole de gène(s) BDNF
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible BDNF
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min