Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HeLa avec inactivation du gène BLMH
Code produit 32157752 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157752 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32157752 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2653612x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lignée cellulaire BLMH KO disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, suppression de 1 bp dans l’exon 2 et suppression de 7 bp dans l’exon 2. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules de contrôle sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement le knockout ...
Lignée cellulaire KO BLMH disponible à la commande. KO validé. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue à l’aide de CRISPR/Cas9, délétion de 1 pb dans l’exon 2 et délétion de 7 pb dans l’exon 2. Pour commander à la fois les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis à la disposition suivante : Déclaration d’utilisation restreinte d’Abcam
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules