Learn More
Invitrogen™ Human Brain Reference RNA for QuantiGene Assays
Code produit 32096748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32096748 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32096748 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur QS0611
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Human Brain Total RNA is a total RNA sample extracted from neural tissue for use as a positive control in QuantiGene assays.
L’ARN total de cerveau humain est un échantillon d’ARN total extrait de tissus neuronaux à des fins de contrôle positif dans les dosages QuantiGene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces Humaine
Type d’échantillon ARN
À utiliser avec (application) Analyse quantitative des acides nucléiques
Type de produit ARN de référence
Quantité 10 μg
Source de l’échantillon Regroupé, tissus normaux
Conditions d’expédition Glace carbonique