Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de calprotectine L1 / S100-A8 / A9 humaine
Code produit. 17105299
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17105299
Marque: Invitrogen™ EH62RBX5
ELISA
Human Calprotectin L1/S100-A8/A9 Complex quantitates human Calprotectin L1/S100-A8/A9 Complex in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Calprotectin L1/S100-A8/A9 Complex.
L’hétérocomplexe S100A8 / A9, également appelé complexe MRP-8 / MRP-14 ou calprotectine, comprend 60 % de la fraction protéique cytoplasmique des granulocytes polymorphonucléaires circulants et se trouve également dans les monocytes, les macrophages et les éosinophiles tissulaires iléaux. Les monocytes sanguins périphériques portent l’antigène de façon extracellulaire et intracellulaire, et les neutrophiles seulement de façon intracellulaire. Le complexe S100A8 / A9 a des effets antibactériens, antifongiques, immunomodulateurs et antiprolifératifs. En outre, il s’agit d’un puissant facteur chimiotactique pour les neutrophiles. Les concentrations plasmatiques sont élevées dans les maladies associées à une augmentation de l’activité neutrophile, comme la maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Les granulocytes mettent fin à leur existence après la transmigration à travers la paroi intestinale. Par conséquent, la calprotectine est également détectable dans les matières fécales. Des niveaux élevés de calprotectine ont été observés dans des liquides corporels tels que le plasma, la salive, le liquide créviculaire gingivale, les selles et le liquide synovial pendant l’infection et les conditions inflammatoires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 60B8Ag ; AI323541 ; AW546964 ; B8Ag ; BEE11 ; BEE22 ; Caga ; Cagb ; calgranuline A ; calgranuline B ; calgranuline-A ; calgranuline-B ; calprotectine ; sous-unité L1H de la calprotectine ; sous-unité L1L de la calprotectine ; CFAG ; CGLA ; CGLB ; cytokine chimiotactique CP-10 ; protéine chimiotactique S100 ; CP-10 ; antigène de fibrose kystique ; EGK_01322 ; EGK_21438 ; GAGB ; protéine de liaison calcique intracellulaire (MRP14) ; L1AG ; chaîne lourde de complexe leucocyte L1 ; chaîne légère de complexe leucocyte L1 ; LIAG ; LOC100735514 ; protéine LOC532569 ; MA387 ; MAC387 ; protéine 8 liée au facteur inhibiteur de la migration des macrophages ; MIF ; protéine 14 liée au facteur inhibiteur de la migration ; protéine 8 liée au facteur inhibiteur de la migration ; Mrp14 ; MRP-14 ; MRP8 ; MRP-8 ; Protéine myéloïde 14 ; protéine cytosolique neutrophile de 23 kDa ; protéine cytosolique neutrophile de 7 kDa ; NIF ; P14 ; p23 ; P7 ; P8 ; cytokine pro-inflammatoire S100 ; protéine S100-A8 ; protéine S100-A9 ; protéine S100 de liaison du calcium A8 ; protéine S100 de liaison du calcium A8 (calgranuline A) ; protéine S100 de liaison du calcium A9 ; protéine S100 de liaison du calcium A9 (calgranuline B) ; protéine S100 de liaison du calcium A9 ; protéine S100-A9 ; protéine S100 de liaison du calcium A8 ; protéine S100 de liaison du calcium A8 (calgranuline A) ; protéine S100 de liaison calcium A9 ; protéine S100 de liaison calcium A9 (calgranuline B) ; S100a8 ; S100A9 ; similaire à la calgranuline A (protéine 8 liée au facteur inhibiteur de migration) (MRP-8) (antigène de fibrose kystique) (CFAG) (P8) (chaîne légère complexe leukocyte L1) (protéine S100 de liaison calcium A8) (sous-unité de calprotectine L1L) (bande de protéine A de calcul urinaire) ; bande de protéine A de calcul urinaire
Plage de dosage 35 à 8 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 35 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P06702, P05109
Symbole de gène(s) S100A8, S100A9
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Calprotectine
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min