Learn More
Abcam Ligne cellulaire CAPN2 humaine (Calpain 2) knockout de la lignée cellulaire HEK-293T
Code produit 32140309 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32140309 1 000 000 de cellules 1 pièce
32140093 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32140309 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2666281000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lignée cellulaire KO CAPN2 disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, délétion de 17 pbp dans l’exon 4 et insertion de 1 pb dans l’exon 4, délétion de 47 pb dans l’exon 4 et délétion de 8 pb dans l’exon 4. Pour ordonner à la fois knockout et sauvage-...
Lignée cellulaire KO CAPN2 disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, délétion de 17 pb dans l'exon 4 et insertion de 1 pb dans l'exon 4 et délétion de 47 pbb dans l'exon 4 et délétion de 8 pb. dans l'exon 4 et 8 pb. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/fiole. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules