Learn More
Invitrogen™ Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit
Code produit 15307695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15307695 50 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15307695 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A25973
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit d’immunocytochimie de cardiomyocytes humains
Le kit d’immunocytochimie de cardiomyocytes humains permet d’analyser de manière optimale, en se basant sur des images, deux marqueurs de cardiomyocytes clés : NKX2.5 et TNNT2/cTnT. Il s’agit du seul kit qui offre une imagerie supérieure des cardiomyocytes dans une seule boîte. Il est composé d’un ensemble complet d’anticorps primaires et secondaires, d’une coloration de l’ADN nucléaire et de tous les tampons préparés afin d’offrir une expérience de coloration optimisée.
Grâce au kit d’immunocytochimie de cardiomyocytes humains, vous pouvez :
  • Confirmer l’expression de marqueurs clés des cardiomyocytes à l’aide d’anticorps hautement spécifiques
  • Obtenir davantage d’informations pour chaque échantillon en mesurant plus d’un marqueur à la fois
  • Générer de belles images multiplexées tout en minimisant les efforts
  • Gagner du temps et de ne pas perdre de cellules en éliminant les étapes de lavage non nécessaires pendant votre protocole de coloration
  • Traiter les échantillons en toute confiance à l’aide d’un ensemble complet et optimisé de réactifs d’ICC
    Confirmer l’expression des marqueurs cardiaques clés
    Les anticorps inclus dans le kit ont été soigneusement sélectionnés et validés pour leurs performances élevées dans l’analyse immunocytochimique des cardiomyocytes. Les anticorps sont tout à fait adaptés à la caractérisation des cardiomyocytes générés par les cellules-souches pluripotentes à l’aide du kit de différenciation des cardiomyocytes des CSP Gibco™.
    Obtenir davantage d’informations pour chaque échantillon
    Les anticorps du kit ont été conçus pour permettre l’évaluation spécifique et simultanée NKX2.5 et de la TNNT2 ainsi que la coloration de l’ADN nucléaire afin de gagner du temps et d’économiser de précieux échantillons.
    Générer de belles images multiplexées
    Grâce aux performances supérieures des colorants Alexa Fluor™ brillants et photostables, ce kit permet d’obtenir de belles images multiplexées de l’expression des marqueurs de cardiomyocytes en utilisant les ensembles de filtres bleus, verts et orange/rouges couramment disponibles.
    Éliminer les étapes de lavage non nécessaires
    La méthode standardisée recommandée pour ce kit permet d’éliminer les étapes de lavage inutiles que l’on retrouve dans les protocoles d’immunocytochimie traditionnels. Ainsi, vous économisez du temps et diminuez les risques de perdre des cellules pendant le protocole de coloration, surtout lorsque vous utilisez des lamelles en verre ou des chambres de culture sur lame. Le lavage est nécessaire uniquement après une incubation avec des anticorps primaires et secondaires.
    Traiter les échantillons en toute confiance
    Un ensemble optimisé de tampons de fixation, de perméabilisation, de blocage et de lavage préparés vous permet de vous concentrer sur les réponses aux questions scientifiques au lieu de passer du temps à préparer les réactifs et à déterminer la compatibilité.
    Ce que vous obtenez
    S’adaptant facilement à n’importe quelle plaque de culture, à n’importe quelle boîte de culture ou à n’importe quel format de lame, le kit d’immunocytochimie de cardiomyocytes humains comprend suffisamment de réactifs pour colorer 50 échantillons à l’aide d’un volume de coloration de 200 μl Le contenu détaillé du kit est indiqué ci-dessous.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Conjugué 2 couleurs, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594
    Quantité 50 tests
    Contenu et stockage
    Stockage entre -20°C et 4°C :
    • 10 μl de TNNT2 de souris anti-humain (1 000X)
    • 10 μl de NKX2.5 de lapin anti-humain (1 000X)
    • 40 μl d’Alexa Fluor™ 555 d’âne anti-lapin (250X)
    • 40 μl d’Alexa Fluor™ 594 d’âne anti-lapin (250X)
    • 40 μl d’Alexa Fluor™ 488 d’âne anti-souris (250X)
    Conserver entre -20°C et TR :
    • 1 flacon de réactif ReadyProbes™ de cellule fixe NucBlue™ (1X)
    • 10 ml de solution fixative (1X)
    • 10 ml de solution de perméabilisation S (1X)
    • 20 ml de solution de blocage (1X)
    • 20 ml de tampon de lavage (10X)
    Gamme de produits Alexa Fluor
    Type de produit Kit d’immunocytochimie