Learn More
R&D Systems™ Human Cathepsin K (NP_000387.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Cathepsin K |
| Numéro d’adhésion | NP_000387.1 |
| Concentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formule | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Type d’insert | 1003 bp |
| Identification génétique (Entrez) | 1513 |
| Alias de gène | cathepsin K, cathepsin K (pycnodysostosis), Cathepsin O, cathepsin O1, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSK, CTSO, CTSO1, CTSO2, EC 3.4.22, EC 3.4.22.38, MGC23107, PKND, PYCD |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Quantité | 10 μg |