Learn More
Proteintech Kit ELISA de CCL17/TARC humain
Code produit. 17244876 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Identification génétique (Entrez):
6361
Conditionnement:
96 réactions
Code produit. 17244876
Marque: Proteintech KE0021396T
Le CCL17, également appelé TARC, fait partie de la famille des chimiokines CC et est fortement exprimé par le thymus et d’autres cellules, notamment les kératinocytes, les cellules endothéliales, les cellules dendritiques, les cellules épithéliales bronchiques et les fibroblastes.
CCL17 joue des rôles importants dans le développement des cellules T dans le thymus ainsi que dans le trafic et l’activation des cellules T matures. Le CCL17 a induit une chimiotaxie et un influx de Ca2+ dans les cellules exprimant de façon stable le CCR4, démontrant ainsi la relation ligand-récepteur entre le CCL17 et le CCR4.
Spécification
Identification génétique (Entrez) 6361
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96RXN Human CCL17/TARC ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine