Learn More
Abcam Lignée de cellules humaines HeLa avec inactivation du gène CCL2 (MCP1)
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
La lignée cellulaire CCL2 KO est disponible à la commande. KO validé par l'immunocytochimie. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, insertion à 1 pb dans l'exon 2 et délétion à 5 pb. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules témoins sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |