Learn More
Abcam Kit humain CD47 ELISA - Extracellulaire
Code produit 32114964 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 tests
Conditionnement:
384 tests
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32114964 10 x 96 tests 96 tests
32111724 1 x 96 Tests 96 tests
32113468 1 x 384 Tests 384 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 32114964 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab32440910x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Kit humain CD47 ELISA - Extracellulaire
Kit humain CD47 ELISA - Extracellulaire
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Numéro d’adhésion Q08722
Plage de dosage 187,5 à 3000 pg/mL
Sensibilité du dosage 46.6 pg/mL
Contenu et stockage °4C
Substances à analyser détectables CD47
Doser Kit humain CD47 ELISA - Extracellulaire
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA sandwich
Type de produit Sandwich ELISA
Type d’échantillon Milieux de culture cellulaire, Plasma (citrate), Plasma (EDTA), Plasma (hépariné), Sérum
Suffisant pour 10 x 96 tests
À utiliser avec (application) ELISA
Expression CD47
Qualité du kit d’immunoessai RUO
Plages de mesure 187,5 à 3000 pg/mL
Protéine CD47
Plage de quantification 187,5 à 3000 pg/mL
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immuno-oncologie
Conditions d’expédition Glace bleue
Cible CD47
Kit cible nommé CD47
ID UniProt Q08722
Limite de détection 187.5 pg/mL