missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human CD63 (NP_001771) VersaClone cDNA
Description
The Human CD63 (NP_001771) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD63, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CD63 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature.
Spécification
Spécification
| Expression | hCD63 |
| Numéro d’adhésion | NP_001771 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formule | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Type d’insert | 730bp |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Human |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?