Learn More
Abcam Lignée cellulaire de Raji knockout chez l’humain CD791
Code produit 32155368 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32155368 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32139588 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32155368 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2749112x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
La lignée cellulaire KO CD79A disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing, Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
La lignée cellulaire KO CD79A disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing, Western blot. Contrôle de type sauvage gratuit disponible. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/fiole. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules