Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HEK-293T avec invalidation du gène CDC42
Tous les produits Abcam ProduitsBeschreibung
CDC42 : lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : insertion de 2 pb dans l’exon 3. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux conditions suivantes : Déclaration d’Abcam relative à l’utilisation restreinte
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.