Learn More
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32142738 Tous les produits Abcam Produits
Code produit 32142738 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2583531Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa