Learn More
Human CDKN2B (p15 INK4b) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Code produit 32145488 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32145488 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32145488 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2572671Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human CDKN2B (p15 INK4b) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CDKN2B (p15 INK4b) knockout HeLa
Spécification
À utiliser avec (application) Sanger seq