Learn More
Abcam Lignée cellulaire humaine HeLa avec inactivation du gène CEBPB (CEBP bêta)
Code produit 32157625 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157625 1 000 000 de cellules 1 pièce
32139808 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157625 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2617711000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lignée cellulaire CEBPB KO disponible à la commande. Invalidation validée par Western blot. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Invalidation obtenue par CRISPR/Cas9, avec délétion de 11 pb dans l’exon 1 et délétion de 1 pb dans l’exon 1. Pour commander les cellules invalidées et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon. Pour comm...
La lignée cellulaire CEBPB KO est disponible à la commande. KO validé par Western blot. Contrôle sauvage gratuit disponible. Élimination obtenue grâce à CRISPR/Cas9, suppression de 11 pb dans l'exon 1 et délétion de 1 pb dans l'exon 1. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et de type sauvage : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules