Learn More
R&D Systems™ Human CFHR4 (NP_001188479.1) VersaClone cDNA
Code produit 18711167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18711167 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18711167 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10µg
    Économisez 18.65€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Expression Complement Factor H-related 4/CFHR4
Numéro d’adhésion NP_001188479.1
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formule cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Type d’insert 1750 bp
Identification génétique (Entrez) 10877
Alias de gène complement factor H-related protein 4, CFHL4, CFHR4, complement factor H-related 4, Complement Factor Hrelated 4, FHR4, FHR-4
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Quantité 10 μg