Learn More
Abcam Lignée cellulaire HEK-293T humaine avec invalidation du gène CIB1 (KIP)
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
La lignée cellulaire KO CIB1 disponible à la commande. KO validé. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, délétion de 1 bp dans l'exon 1 et insertion de 1 bp dans l'exon 1 et délétion de 25 bp dans l'exon 1. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Specifications
| Quantité | 2 x 1 000 000 de cellules |
| État réglementaire | RUO |