missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CLK1 (aa 76-135) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit 30208606
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30208606 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30208606 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP105230

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (73%), Rat (73%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66487 (PA5-66487. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

CLK1 is a dual specificity kinase that phosphorylates PTP-1B and members of the SR family of splicing factors. It is thought to be involved in neuronal differentiation and mRNA splicing. Therefore, the encoded protein may play an indirect role in governing splice site selection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P49759
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 1195
Nom Human CLK1 (aa 76-135) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène CDC like kinase 1; CDC28/CDC2-like kinase; CDC-like kinase 1; CLK; CLK/STY; CLK1; Dual specificity protein kinase CLK1; Protein kinase CLK1; protein kinase STY; protein tyrosine kinase STY; Sty
Nom usuel CLK1
Symbole de gène(s) CLK1
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence YRNDYTQGCEPGHRQRDHESRYQNHSSKSSGRSGRSSYKSKHRIHHSTSHRRSHGKSHRR
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.