Learn More
Invitrogen™ Human Complement Factor H ELISA Kit
Description
Human Complement Factor H quantitates human Complement Factor H in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Complement Factor H.
Le facteur H est une protéine sérique agissant comme inhibiteur dans le système d’activation du complément. Il active la convertase C3 / C5 en dissociant ses sous-unités et agit également comme cofacteur pour l’activité enzymatique du facteur I.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Protéine liant l’adrénomédulline ; sensibilité à la maculopathie liée à l’âge 1 ; AHUS1 ; AMBP1 ; ARMD4 ; ARMS1 ; Bêta-1 H ; bêta-1-H-globuline ; CFH ; CFHL3 ; facteur de composant complémentaire H ; facteur de complément H ; protéine liée au facteur H 3A4/5G4 ; facteur de complément H, isoforme b ; facteur inhibiteur complémentaire H ; facteur H ; facteur H 1 ; FH ; FHL1 ; Anticorps FHL1 ; facteur H 1 ; facteur H 1 (complément) ; facteur H 2 (complément) ; HF ; HF1 ; HF2 ; HGNC :4883 ; Hus ; MGC88246 ; Mud-1 ; NOM ; facteur H du complément plaquettaire ; protéine bêta-1-H ; RP1-177P1 ; Sas1 ; Sas-1 |
| Plage de dosage | 2 à 500 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 2 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P08603 |
| Symbole de gène(s) | CFH |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |