Learn More
R&D Systems™ Human CRBN (NP_057386.2) VersaClone cDNA
Code produit 18791457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18791457 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18791457 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    270.90€ / 10µg
    Économisez 16.10€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Spécification
Expression CRBN
Numéro d’adhésion NP_057386.2
Identification génétique (Entrez) 51185
Alias de gène cereblon, DKFZp781K0715, MGC27358, MRT2A, non-syndromic, autosomal recessive, 2 A, protein cereblon, protein x 0001
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantité 10 μg