Learn More
Abcam Lignée cellulaire K-562 à élimination humaine de CSF3
Code produit 32158036 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32158036 1 000 000 de cellules 1 pièce
32139591 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32158036 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2737401000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lignée cellulaire CSF3 KO disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu grâce à CRISPR/Cas9, homozygote : suppression de 11 pb dans l’exon 2. Pour commander à la fois des cellules knockout et des cellules de contrôle sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. À la commande...
La lignée cellulaire CSF3 KO est disponible à la commande. KO validé par Next Generation Sequencing. Contrôle sauvage gratuit disponible. Knockout obtenu en utilisant CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 11 pb dans l'exon 2. Pour commander à la fois des cellules de contrôle knockout et sauvages : sélectionnez 2 x 1000000 cellules/flacon. Pour commander uniquement des cellules knockout : sélectionnez 1000000 cellules/flacon.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 000 000 de cellules