Learn More
Abcam Lignée cellulaire THP-1 de type knockout chez l’homme CXCL10 (IP10)
Code produit 32157801 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 000 de cellules
2 x 1 000 000 de cellules
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32157801 2 x 1 000 000 de cellules 2 pièces
32155979 1 000 000 de cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32157801 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2778602x1000000Cells_
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lignée cellulaire CXCL10 KO disponible à la commande. Inactivation validée par Western blot. Témoin de type sauvage gratuit disponible. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, délétion homozygote de 80 pb dans l’exon 2. Pour commander les cellules KO et témoins de type sauvage : sélectionner 2 × 1 000 000 cellules/flacon. Pour commander uniquement les cellules inactiv...
CXCL10 : lignée cellulaire KO disponible à la commande. KO validé par Western blot. Témoin de type sauvage disponible gratuitement. Inactivation obtenue par CRISPR/Cas9, homozygote : délétion de 80 pb dans l’exon 2. Pour commander les cellules KO et les cellules témoins de type sauvage : sélectionner 2 x 1 000 000 cellules/flacon'. Pour commander uniquement les cellules KO : sélectionner 1 000 000 cellules/flacon'.
Le produit est soumis aux conditions suivantes : Déclaration d’Abcam relative à l’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 2 x 1 000 000 de cellules