missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit 30131413
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 x 500 μg
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30131413 2 x 500 μg 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30131413 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 3003901M

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

300-39-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-39-500UG). Recombinant Human GRO-beta is a 7.9 kDa protein consisting of 73 amino acids, including the 'ELR' motif common to the CXC chemokine family that binds to CXCR1 or CXCR2. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis.

Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P19875
À utiliser avec (application) Control, Western Blot Control, ELISA Standard, Bioactivity
Format Lyophilized
Formule Protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 2920
Poids moléculaire 7.9 kDa
Nom Human CXCL2 (GRO beta)
Méthode de purification Purified
Quantité 2 x 500 μg
Conditions de stockage -20°C
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/μg
Alias de gène C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 2; CINC-2a; Cinc3; CINC-3; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 2; C-X-C motif chemokine ligand 2; CXCL; CXCL2; Cytokine-induced neutrophil chemoattractant 3; GRO b; gro beta; GRO β; GRO2; GRO2 oncogene; GROb; GRObeta; gro-beta; GRO-beta(5-73); GRO-beta-T; Growth-regulated protein beta; GROβ; Hematopoietic synergistic factor; HSF; Macrophage inflammatory protein 2; macrophage inflammatory protein 2-alpha; melanoma growth stimulatory activity beta; MGSA beta; Mgsa-b; MIP 2 a; MIP 2 alpha; MIP 2 α; Mip2; MIP-2; MIP2 a; MIP2 α; MIP2A; MIP-2a; MIP2-alpha; SB-251353; Scyb; Scyb2; small inducible cytokine subfamily, member 2
Nom usuel CXCL2
Symbole de gène(s) Cxcl2
Activité biologique Determined by its ability to chemoattract CXCR2 transfected 293 cells using a concentration range of 10.0-100.0 ng/ml
Type de produit Protein
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence APLATELRCQ CLQTLQGIHL KNIQSVKVKS PGPHCAQTEV IATLKNGQKA CLNPASPMVK KIIEKMLKNG KSN
Contenu et stockage -20°C
Activité Determined by its ability to chemoattract CXCR2 transfected 293 cells using a concentration range of 10.0-100.0 ng/ml.
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.