Learn More
R&D Systems™ Human CXCL3/GRO gamma/CINC-2 (NP_002081.2) VersaClone cDNA
Code produit 18763937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18763937 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18763937 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.85€
    344.40€ / 10µg
    Économisez 42.45€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Expression CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1
Numéro d’adhésion NP_002081.2
Identification génétique (Entrez) 2921
Alias de gène chemokine (C-X-C motif) ligand 3, CINC-2, CINC-2b, C-X-C motif chemokine 3, Dcip1, Gm1960, GRO gamma, GRO3, GRO3 oncogene, GROg, GRO-gamma, GRO-gamma(1-73), Growth-regulated protein gamma, Macrophage inflammatory protein 2-beta, melanoma growth stimulatory activity gamma, MGSA gamma, MIP-2b, MIP2B, MIP2-beta, SCYB3
Contenu et stockage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Human
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg